Documenti fondamentali
632813
Sigma-Aldrich
3-Aminothiophene-2-carboxamide
97%
Scegli un formato
1 G
CHF 49.60
CHF 49.60
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 49.60
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H6N2OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 49.60
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
120-124 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amide
Stringa SMILE
NC(=O)c1sccc1N
InChI
1S/C5H6N2OS/c6-3-1-2-9-4(3)5(7)8/h1-2H,6H2,(H2,7,8)
BKDZTJNNXCNSCK-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)