Documenti
805790
TSKgel® G4000SW (13 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.5 mm, diol phase
Sinonimo/i:
Colonna HPLC TSKgel® per HPLC di esclusione dimensionale (Tipo SW)
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
product name
Colonna HPLC SuperSW3000 TSKgel® G4000SW, phase diol, L × I.D. 30 cm × 7.5 mm, 13 μm particle size
Materiali
stainless steel
agenzia
suitable for USP L20
suitable for USP L59
Nome Commerciale
TSKgel®
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 05790
Parametri
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
1.2 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
15 bar max. pressure
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
30 cm × 7.5 mm
Matrice
silica particle platform
Gruppo funzionale matrice
diol phase
Dimensione particelle
13 μm
Dimensione pori
450 Å
pH di lavoro
2.5-7.5
Tecnica di separazione
size exclusion (SEC)
Categorie correlate
Descrizione generale
Le colonne TSKgel G4000SW sono colonne SEC di prima generazione basate su silice SEC e assicurano una separazione eccellente di proteine e altre biomolecole. Le colonne TSKgel G4000SW sono disponibili con particelle da 13μm in colonne analitiche in vetro e acciaio inossidabile. Dimensioni delle particelle da 13 e 17μm sono usate per impaccare rispettivamente colonne da 30 e 60 cm di lunghezza con diametro interno di 21,5 mm per purificazioni semi-preparative.
Stato fisico
Spedito in NaN3 allo 0,05% e Na2SO4 0,1 mol/L in tampone fosfato 0,1 M a pH 6,7.
Prodotti consigliati
Scopri i reagenti LiChropur ideali per analisi HPLC o LC-MS
Note legali
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti