Documenti
68983
Supelco
2-(2-Ethylhexyloxy)ethanol
analytical standard
Sinonimo/i:
Ethylene glycol 2-ethylhexyl ether
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2OCH2CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352112
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥97%
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.435 (lit.)
P. eboll.
229 °C (lit.)
Densità
0.892 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CCCCC(CC)COCCO
InChI
1S/C10H22O2/c1-3-5-6-10(4-2)9-12-8-7-11/h10-11H,3-9H2,1-2H3
OHJYHAOODFPJOD-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
228.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
109 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)