64695
Receiving Vessel
size 10 mL, ground joint
Sinonimo/i:
RECEIVING VESSEL 10ML
Confezionamento
pkg of 1
Misura
10 mL
Compatibilità
for use with Liquid/Liquid Extractor-Concentrator Kit
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)