Documenti fondamentali
Z610526
Hirschmann® measuring cylinders, Class A
volume 100 mL, accuracy: 0.5 mL
Scegli un formato
2 EA
CHF 29.60
CHF 29.60
Spedizione prevista il16 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 EA
CHF 29.60
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
CHF 29.60
Spedizione prevista il16 maggio 2025
Materiali
borosilicate glass
hexagonal glass base
Caratteristiche
subdivision 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Hirschmann 223 01 80
Disponibilità
not available in USA and Canada
Campo di misura del volume
100 mL, accuracy: 0.5 mL
Altezza
260 mm
Colore
blue graduations
Descrizione generale
With spout. Conformity certified with dated batch identification. Main point ring graduation, calibrated to contain (TC, IN) according to DIN 12 680 T2.
Hirschmann supplies class A or AS volumetric glassware with a batch sign and the indication of the production year as standard at no additional charge. Therefore these measuring instruments are suitable for the use in labs certified acc. to DIN ISO 9000.
Note legali
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)