Documenti fondamentali
SYNF984250
Synthware Kuderna-Danish flask
capacity 250 mL, top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 19/22
Sinonimo/i:
Synthware F984250
Scegli un formato
1 EA
CHF 75.00
CHF 75.00
Spedizione prevista il31 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 75.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
CHF 75.00
Spedizione prevista il31 maggio 2025
Materiali
borosilicate glass flask
pear-shaped
single-neck
Giunto
bottom joint: ST/NS19/22
joint: ST/NS top24/40
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware F984250
Capacità
250 mL
Descrizione generale
Top joint is a 24/40 outer while the lower joint is a 19/22 inner.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)