5S06052
Iodomethane
2000 μg/mL in methanol: water (4:1), analytical standard
Sinonimo/i:
Iodomethane solution, Methyl iodide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
agenzia
EPA 8260
Descrizione
Separate Source
Caratteristiche
standard type calibration
Confezionamento
ampule of 1 × 1 mL
Concentrazione
2000 μg/mL in methanol: water (4:1)
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CI
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3
INQOMBQAUSQDDS-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
50.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
10 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?