Documenti
Z227331
Frit for Supelco® Filter
stainless steel, pore size 2.0 μm, pkg of 5 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Materiali
stainless steel
Confezionamento
pkg of 5 ea
Dimensione pori
2.0 μm
Applicazioni
This product may be used to protect HPLC columns containing 5 μm or larger particles against particulate matter that gets accumulated during the chromatographic operations.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
Supelco is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ricambio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Column Frits diam. 1/8 in., pore size 0.5 μm
59037
Column Frits
PEEK Inline Microfilter
502707
PEEK Inline Microfilter
Articoli
Correct common HPLC issues to restore column performance, addressing peak problems, retention time, noise, and resolution with chromatograms.
Identificare e correggere i problemi più comuni nelle procedure di cromatografia liquida ad alte prestazioni (HPLC) per ripristinare le prestazioni della colonna.