Documenti fondamentali
BASMF2064
Sigma-Aldrich
Replacement frit for Reference Electrodes
Sinonimo/i:
Reference Electrode Frit
Scegli un formato
1 EACH
CHF 266.00
CHF 266.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EACH
CHF 266.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352300
NACRES:
NA.23
CHF 266.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Confezionamento
pack of 5 ea
Descrizione generale
1/8" chunks porous CoralPor with 1/2" tubes PTFE heat shrink
Note legali
Product of Bioanalytical Systems, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. this kit includes 2 pieces in total?
    1 answer
    1. This product contains a total of 5 pieces.
      Helpful?
  2. Are these frits suitable for Hg/HgO (1M KOH) electrodes?
    1 answer
    1. No, the MF-2064 CoralPor tips will dissolve in an alkaline solution.