Documenti fondamentali
803411
Replacement 0.5 μm stainless steel frits for 2 mm I.D. TSKgel® HPLC Columns
pkg of 10 ea
Sinonimo/i:
TSKgel® Hardware and Accessories
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome del prodotto
Replacement 0.5 μm stainless steel frits for 2 mm I.D. TSKgel® columns, pkg of 10 ea
Materiali
stainless steel frit
Nome Commerciale
TSKgel®
Confezionamento
pkg of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 03411
tecniche
HPLC: suitable
Dimensione pori
0.50 μm
Descrizione generale
Replacement 0.5 μm stainless steel frits for 2 mm I.D. TSKgel® columns are manufactured from 316-grade stainless steel. If the top frit plugs, the entire end-fitting can be removed and replaced.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Articoli
Complete workflow for cannabis flower pesticide testing using LC-MS/MS and GC-MS/MS ensures product safety.