58858
SUPELCOSIL™ LC-318 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
SUPELCOSIL™ LC-318 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
agenzia
suitable for USP L1
Produttore/marchio commerciale
SUPELCOSIL™
Grado di funzionalizzazione
6.0% carbon loading
Parametri
0-70 °C temperature
400 bar pressure (5801 psi)
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
25 cm × 4.6 mm
Matrice
silica gel, spherical particle platform
Gruppo funzionale matrice
C18 (octadecyl) phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
300 Å
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
reversed phase
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?