58060-U
Nylon 66 Filter Membranes
pore size 0.20 μm, diam. 47 mm, pkg of 50
Sinonimo/i:
MEMBRANES NYLON 66 0.2UM PK/50
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
Nylon 66
Confezionamento
pkg of 50
Diametro
47 mm
Dimensione pori
0.20 μm
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Identificare e correggere i problemi più comuni nelle procedure di cromatografia liquida ad alte prestazioni (HPLC) per ripristinare le prestazioni della colonna.