Documenti fondamentali
58061
Supelco® Mobile Phase Filtration Apparatus 1
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Descrizione
starter kit
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 1
Descrizione generale
Connects to 1000 mL sidearm flask
Includes:
  • 250 mL glass reservoir
  • Funnel base and stopper
  • Clamp
  • Stainless steel holder and screen
  • 10 PTFE gaskets
  • 50 Nylon 66 filters (47 mm, 0.45 μm pores).
·
Flask not included.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
Supelco is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Patrícia A B Ramos et al.
Antioxidants (Basel, Switzerland), 8(12) (2019-12-06)
Salix spp. have been exploited for energy generation, along with folk medicine use of bark extracts for antipyretic and analgesic benefits. Bark phenolic components, rather than salicin, have demonstrated interesting bioactivities, which may ensure the sustainable bioprospection of Salix bark.
Articoli
Correct common HPLC issues to restore column performance, addressing peak problems, retention time, noise, and resolution with chromatograms.
Identificare e correggere i problemi più comuni nelle procedure di cromatografia liquida ad alte prestazioni (HPLC) per ripristinare le prestazioni della colonna.