57928-U
Unità fibra SPME polidimetilsilossano (PDMS)
metal alloy fiber, df 100 μm(PDMS, needle size 23 ga, for use with autosampler
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
metal alloy fiber
plain red hub
Misura ago
23 ga
Confezionamento
pkg of 1 × ea
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
100 μm (PDMS)
tecniche
solid phase microextraction (SPME): suitable
Lungh. fibre
1 cm
Gruppo funzionale matrice
PDMS coating
applicazioni
food and beverages
Compatibilità
for analyte group volatiles (MW 80-500)
for use with autosampler
Categoria alternativa più verde
Descrizione generale
Applicazioni
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Chromatograms
suitable for GC, application for SPMEsuitable for GC, application for SPMEsuitable for GC, application for SPMEActive Filters