57285-U
SPME Fiber Assortment Kit
PDMS, PA, for use with autosampler, Nitinol-core (NIT), 23 ga, 85 μm (PA), 100 μm (PDMS), 7 μm (PDMS)
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
SPME fiber assortment kit 1, for use with autosampler, needle size 23 ga
Materiali
assorted colors hub
fused silica fiber
Livello qualitativo
Misura ago
23 ga
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
100 μm (PDMS)
7 μm (PDMS)
85 μm (PA)
tecniche
solid phase microextraction (SPME): suitable
Lungh. fibre
1 cm
Gruppo funzionale matrice
PA coating
PDMS coating
applicazioni
food and beverages
Compatibilità
for use with autosampler
Categoria alternativa più verde
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
Componenti
- 85μm polyacrylate coating
- 100μm polydimethylsiloxane coating
- 7μm polydimethylsiloxane coating
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
Solid phase microextraction (SPME) is a solvent-free sample preparation technique that uses coated fibers to extract analytes of interest from a sample before analysis by GC or HPLC.
La microestrazione in fase solida (SPME) è una tecnica di preparazione del campione che non prevede l’impiego di solventi, ma che utilizza fibre rivestite per estrarre gli analiti d’interesse da un campione prima dell’analisi mediante GC o HPLC.