57289-U
SPME Fiber Assembly
PDMS, for use with autosampler, Nitinol-core (NIT), 23 ga, 30 μm (PDMS)
Sinonimo/i:
Unità fibra SPME PDMS
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Unità fibra SPME polidimetilsilossano (PDMS), df 30 μm(PDMS, needle size 23 ga, for use with autosampler
Materiali
fused silica fiber
plain yellow hub
Misura ago
23 ga
Confezionamento
pkg of 3 × ea
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
30 μm (PDMS)
tecniche
solid phase microextraction (SPME): suitable
Lungh. fibre
1 cm
Gruppo funzionale matrice
PDMS coating
applicazioni
food and beverages
Compatibilità
for analyte group volatiles (MW 80-500)
for use with autosampler
Categoria alternativa più verde
, Aligned
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
609.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
321 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)