Documenti fondamentali
57300-U
Supelco
SPME Fiber Assembly
greener alternative
PDMS, Nitinol-core (NIT), 24 ga, 100 μm (PDMS)
Sinonimo/i:
Unità fibra SPME PDMS
About This Item
Codice UNSPSC:
41115724
NACRES:
NB.21
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome del prodotto
Unità fibra SPME polidimetilsilossano (PDMS), df 100 μm(PDMS, needle size 24 ga, for use with manual holder
Materiali
fused silica fiber
plain red hub
Livello qualitativo
Misura ago
24 ga
Confezionamento
pkg of 3 ×  ea
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
100 μm (PDMS)
tecniche
solid phase microextraction (SPME): suitable
Lungh. fibre
1 cm
Gruppo funzionale matrice
PDMS coating
applicazioni
food and beverages
Compatibilità
for analyte group volatiles (MW 80-500)
for use with manual holder
Categoria alternativa più verde
Descrizione generale
Ci impegniamo a fornire prodotti verdi alternativi che soddisfino almeno uno dei 12 principi della chimica verde. Questo è un prodotto specifico per la tecnica di microestrazione in fase solida (SPME) La microestrazione in fase solida (SPME) è una delle tecnologie verdi di preparazione del campione per l′analisi, in quanto è una tecnica di estrazione che non richiede solventi e le fibre SPME sono riutilizzabili; in più, produce una quantità minima di scarti e per questo rispecchia i principi “Prevenzione” e “Solventi e ausiliari più sicuri”. Per maggiori informazioni, fate clic qui.
Applicazioni
Volatili
Applicazioni
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
609.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
321 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
M Kovacevic et al.
Journal of chromatography. A, 918(1), 159-167 (2001-06-14)
The composition of hop essential oil is an important tool for evaluation of hop quality. As each hop variety has a typical essential oil pattern (fingerprint), hop oil analyses can be used to distinguish between hop varieties. The headspace solid-phase
Leandro Wang Hantao et al.
Journal of chromatography. A, 1279, 86-91 (2013-02-12)
In this paper is reported the use of the chromatographic profiles of volatiles to determine disease markers in plants - in this case, leaves of Eucalyptus globulus contaminated by the necrotroph fungus Teratosphaeria nubilosa. The volatile fraction was isolated by
Manuela Cerdán-Calero et al.
Journal of chromatography. A, 1241, 84-95 (2012-04-27)
Neutral volatiles and non-volatile polar compounds (sugars, organics acids and aminoacids) present in Valencia Late orange juice have been analysed by Gas Chromatography coupled to Mass Spectrometry (GC-MS). Before analysis, the neutral volatiles have been extracted by Headspace-Solid Phase Microextraction
David Arroyo et al.
Journal of chromatography. A, 1218(28), 4487-4497 (2011-06-04)
An experimental design optimization is reported of an analytical procedure used in the simultaneous determination of seven non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) in bovine milk by gas chromatography with mass spectrometry detection (GC-MS). This analytical procedure involves a solid-phase microextraction (SPME)
Valentina Canuti et al.
Journal of chromatography. A, 1216(15), 3012-3022 (2009-02-24)
The complex aroma of wine is derived from many sources, with grape-derived components being responsible for the varietal character. The ability to monitor grape aroma compounds would allow for better understanding of how vineyard practices and winemaking processes influence the
Articoli
SPME is used in the analysis of amphetamine compounds by doing pre-extraction derivatization, and is also used in general determinations of other drugs of abuse.
L'acqua ultrapura Milli-Q® è risultata priva di BPA e adatta per la ricerca embriologica, riducendo al minimo l'interferenza degli interferenti endocrini.
Ultrapure water from Milli-Q® system shown free of BPA, suitable for embryology research, minimizing endocrine disruptor interference.
Chromatograms
suitable for GC, application for SPMEsuitable for GC, application for SPMEsuitable for GC, application for SPMEsuitable for GC, application for SPMEMostra di più
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is the fiber attached to the guide wire for SPME fiber assembly Polydimethylsiloxane (PDMS), Product 57300-U?
    1 answer
    1. The fused silica fiber core is glued to the guide wire.
      Helpful?
  4. Why should I use 100 micron SPME fiber assembly Polydimethylsiloxane (PDMS), Product 57300-U?
    1 answer
    1. The 100 micron fiber is designed for low molecular weight or volatile compounds that require a thick coating for adsorption.
      Helpful?
  5. What is the maximum temperature for the 100 micron SPME fiber assembly Polydimethylsiloxane (PDMS), Product 57300-U?
    1 answer
    1. The maximum temperature is 280°C. We recommend conditioning at 250°C.
      Helpful?
  6. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.