2633905
Inlet Liner, Direct (SPME) Type, Straight Design (unpacked)
pkg of 5 ea
Descrizione
SPME/Splitless for 17A with SPL-17 injector
Confezionamento
pkg of 5 ea
Lungh. × D.E. × D.I.
95 mm × 5.0 mm × 0.75 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Deactivated (silanized) glass inlet liner for capillary injection ports.
- Fits Shimadzu (17A) [with SPL-17 Injector]
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)