According to the manufacturer, the unit contains about 1.25 lbs (567 grams) of Drierite™.
Z112879
Drierite™ gas-drying unit
pkg of 1 ea
Sinonimo/i:
Gas drying unit
Scegli un formato
CHF 139.00
Spedizione prevista il16 aprile 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 139.00
Spedizione prevista il16 aprile 2025
Prodotti consigliati
Confezionamento
pkg of 1 ea
Descrizione generale
- Molded-polycarbonate column (25/8 in. O.D. × 113/8 in.) filled with 1.25 pounds of 8-mesh indicating Drierite supported with stainless steel coil and felt filters.
- Water-vapor capacity: 50 g.
- Safe for working pressures up to 90 psig.
- Flow rate should be 200 L/hr or 0.1 scfm for maximum efficiency.
- Regenerate by heating granules on a tray for 1 hr at 200 °C.
- Hose barbs will fit 1/4 to 3/8 in. tubing.
Note legali
Ricambio
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
-
how much gms of drierite is inside this container?
1 answer-