Documenti fondamentali
57052
Supelco
Supelclean LC-8 SPE Tube
bed wt. 500 mg, volume 6 mL, pkg of 30 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41115712
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
Livello qualitativo
Caratteristiche
endcapped
Composizione
bed wt., 500 mg
Confezionamento
pkg of 30 ea
Grado di funzionalizzazione
7% C loading
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Area superficiale
475 m2/g
Volume
6 mL
Gruppo funzionale matrice
C8 (octyl) bonding
Dimensione particelle
45 μm
Dimensione pori
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
reversed phase
Note legali
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.