Documenti fondamentali
505269
Supelco
Supelclean LC-Ph SPE Tube
bed wt. 500 mg, volume 3 mL, pk of 54
About This Item
Codice UNSPSC:
41115712
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
Caratteristiche
endcapped
Composizione
bed wt., 500 mg
Confezionamento
pk of 54
Grado di funzionalizzazione
5.5% C
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Area superficiale
475 m2/g
Volume
3 mL
Matrice
silica gel base material (irregularly shaped)
Gruppo funzionale matrice
phenyl bonding
Dimensione particelle
45 μm
Dimensione pori
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
reversed phase
Note legali
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.