Vai a
57134
Tubo Supelclean™ per LC SPE con silice
packing 10 g, volume 60 mL, pk of 16
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41115712
NACRES:
NB.21
eCl@ss:
32035701
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
material
PE frit, polypropylene hardware
product line
Supelclean™
composition
packing, 10 g
packaging
pk of 16
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
surface area
475 m2/g
volume
60 mL
matrix
silica gel base material (irregularly shaped)
matrix active group
silica bonding
particle size
45 μm
pore size
0.8 cm3/g pore volume, 60 Å pore size
application(s)
food and beverages
separation technique
normal phase
Legal Information
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
505048504041505374
description
packing 10 g, volume 60 mL, pk of 16
description
bed wt. 500 mg, volume 3 mL, pk of 54
description
bed wt. 100 mg, volume 1 mL, pk of 108
description
bed wt. 500 mg, volume 6 mL, pk of 30
separation technique
normal phase
separation technique
normal phase
separation technique
normal phase
separation technique
normal phase
particle size
45 μm
particle size
45 μm
particle size
45 μm
particle size
45 μm
matrix
silica gel base material (irregularly shaped)
matrix
silica gel base material (irregularly shaped)
matrix
silica gel base material (irregularly shaped)
matrix
silica gel base material (irregularly shaped)
matrix active group
silica bonding
matrix active group
silica bonding
matrix active group
silica bonding
matrix active group
silica bonding
pore size
0.8 cm3/g pore volume, 60 Å pore size
pore size
0.8 cm3/g pore volume, 60 Å pore size
pore size
60 Å pore size, 0.8 cm3/g pore volume
pore size
0.8 cm3/g pore volume, 60 Å pore size
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
Still not finding the right product?
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
nwg
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)