Documenti fondamentali
567511-U
Supelco
Discovery® HS F5 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 2.1 mm, HPLC Column
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome del prodotto
Colonna HPLC Discovery® HS F5, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 2.1 mm
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L43
Nome Commerciale
Discovery®
Caratteristiche
endcapped
Produttore/marchio commerciale
Discovery®
Confezionamento
1 ea of
Grado di funzionalizzazione
12% Carbon loading
Parametri
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Lungh. × D.I.
15 cm × 2.1 mm
Area superficiale
300 m2/g
Copertura della superficie
4 μmol/m2
Impurezze
<10 ppm metals
Matrice
silica gel, high purity, spherical particle platform
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
PFP (pentafluorophenyl) phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
120 Å
Intervallo di pH d’impiego
2-8
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
Linee guida per il trasferimento di un metodo C18 a Discovery® HS F5:
Di solito sulla HS F5 la ritenzione delle basi dura più a lungo che su una C18. Aumentando dal 5 al 10% il contenuto organico di una separazione C18 di solito si ottiene una ritenzione simile su una HS F5. I risultati con altri composti mostrano un′ampia variabilità. Tuttavia è generalmente vero che i soluti con valori log Po/w inferiori a 2,5 subiscono una ritenzione più prolungata su HS F5 che su una C18. Il grado di differenza dipende fortemente dal soluto.
La fase legata Discovery® HS F5 fornisce separazioni in fase inversa marcatamente differenti rispetto alle colonne C18. Tuttavia, la finestra temporale di ritenzione entro la quale avviene l′eluizione dei composti è la stessa, per cui il trasferimento della maggior parte dei metodi C18 non presenta difficoltà.
Caratteristiche e vantaggi
  • Selettività eccezionale
  • Ritenzione simile a C18 (a volte richiede una fase mobile più forte)
  • Forma di picco eccezionale
  • Separazioni LC-MS stabili, a bassa diffusione
  • Separazioni scalabili per dimensioni delle particelle da 3 a 10 μm
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Precolonna
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Federica Pellati et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 48(2), 254-263 (2007-12-14)
In this study a pentafluorophenylpropyl (PFPP) stationary phase was applied to the fast and reliable qualitative and quantitative analysis of ephedrine alkaloids in Ephedra plant material and derivatives. A Discovery HS F5 column (150mmx4.6mm i.d., 5microm) was used, with an
Ilia Brondz et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 43(3), 937-944 (2006-11-03)
The drug primaquine diphosphate is used for causative treatment of malaria. Using HPLC-MS and GC-MS, this research group was previously able to show that the main contaminant of primaquine is the positional isomer quinocide [I. Brondz, D. Mantzilas, U. Klein
Federica Pellati et al.
Journal of chromatography. A, 1165(1-2), 58-66 (2007-08-07)
In this study, the chromatographic performance of a pentafluorophenylpropyl (PFPP) stationary phase was evaluated for the rapid separation of phenethylamine alkaloids (i.e. (+/-)-octopamine, (+/-)-synephrine, tyramine, N-methyltyramine and hordenine) in Citrus aurantium plant material (fruits and peel), various Citrus species, extracts
Koji Baba et al.
Journal of chromatography. A, 1354, 109-116 (2014-06-21)
Arsenic species, including arsenous acid, arsenic acid, methylarsonic acid, and dimethylarsinic acid, were determined using HPLC-ICPMS. The species were separated with a Discovery HS F5 column and a simple, volatile, and isocratic mobile phase of 0.1% (v/v) formic acid and
Hiroyuki Kataoka et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 405(1), 331-340 (2012-10-16)
We have developed a simple and sensitive method for the simultaneous determination of testosterone (TES), cortisol (CRT), and dehydroepiandrosterone (DHEA) in saliva by automated online in-tube solid-phase microextraction (SPME) coupled with liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) using a Discovery HS