52578-U
Supelclean™ PSA SPE Tube
bed wt. 200 mg, volume 3 mL, pk of 54
Sinonimo/i:
PSA SPE cartridge tube, 3 mL
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Supelclean™
Composizione
bed wt., 200 mg
Confezionamento
pk of 54
Grado di funzionalizzazione
8.4% C loading
3.3% N loading
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Area superficiale
500 m2/g
Volume
3 mL
Copertura della superficie
surface coverage 2.35 μmol/m2
Matrice
silica gel base material (irregularly shaped)
Gruppo funzionale matrice
ethylenediamine-N-propy bonding, polymerically bonded
Dimensione particelle
50 μm
Dimensione pori
70 Å pore size
pKa
(1) 10.1, (2) 10.9
Capacità
0.98-1.05 meq/g capacity
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
ion exchange
normal phase
Descrizione generale
Sample Matrix Compatibility: Organic or aqueous solutions
- Polymerically bonded, ethylenediamine-N-propyl phase that contains both primary and secondary amines
- A weak anion exchanger with a pKa of 10.1 and 10.9
- Similar to aminopropyl SPE phases (NH2) in terms of selectivity, but has a much higher capacity due to presence of secondary amine (0.98-1.05 meq/g)
- Strong affinity and high capacity for removing fatty acids, organic acids, and some polar pigments and sugars when conducting multi-residue pesticide analysis in foods
- Has been shown to significantly reduce matrix-enhancement effects encountered during the GC analysis of food products
- Tested for superior cleanliness using GC-FID and GC-MS
- Bidentate nature of ligand allows for chelation
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Organi bersaglio
respiratory tract irritation
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.