Documenti fondamentali
52171-U
Supelco
SPE Tube Cap (encloses top of SPE tubes)
for use with 1mL SPE tube, pk of 108
Sinonimo/i:
PK108 CAPS FOR 1ML SPE TUBES
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.21
Materiali
yellow polypropylene
Descrizione
Plugs top of SPE tubes
Confezionamento
pk of 108
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
applicazioni
food and beverages
Compatibilità
for use with 1mL SPE tube
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)