51098AST
Astec® Cellulose DMP Chiral (5 μm) HPLC Column
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Astec® Cellulose DMP Chiral HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L40
Nome Commerciale
Astec®
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Astec®
Parametri
0-40 °C temperature
50 bar pressure (725 psi)
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
15 cm × 4.6 mm
Matrice
fully porous particle
silica gel high purity, spherical
silica gel particle platform
Gruppo funzionale matrice
cellulose, DMPC- phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
100 Å pore size
pH di lavoro
3.5-6.8
Tecnica di separazione
chiral
Categorie correlate
Descrizione generale
Description: Spherical, porous silica coated with DMPC (dimethylphenyl carbamate)-derivatized cellulose
Particle diameter: 5 μm
Field of Use: Small molecule enantiomer separations in normal phase, polar organic, and SFC modes
Note legali
Applicazioni
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Contenuto correlato
Separate a wide range of chiral compounds via normal phase, polar organic, and SFC conditions; useful in pharma, chemical, & environmental industry applications.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCMostra di piùActive Filters