G005176
SFC Analysis of Diastereomers on Astec® Cellulose DMP, Methanol Additive
application for SFC
About This Item
Parametri analitici
column: Astec Cellulose DMP, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (51098AST)
mobile phase: [A] CO2; [B] methanol; (80:20, A:B)
flow rate: 3 mL/min
pressure: 1450 psi (100 bar)
column temp.: 35 °C
detector: UV, 220 nm
injection: 5 μL
Compatibilità
application for SFC
applicazioni
chemicals and industrial polymers
Risultati analitici
Altre note
Note legali
Colonna analitica
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)