05644
β-Tocotrienol
analytical standard
Sinonimo/i:
(R)-β-Tocotrienol, [R-(E,E)]-3,4-Dihydro-2,5,8-trimethyl-2-(4,8,12-trimethyl-3,7,11-tridecatrienyl)-2H-1-benzopyran-6-ol
Origine biologica
Elaeis guineensis
Livello qualitativo
Grado
analytical standard
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Stato
liquid
viscous liquid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Colore
colorless to amber
applicazioni
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC[C@]1(C)CCc2c(C)c(O)cc(C)c2O1
InChI
1S/C28H42O2/c1-20(2)11-8-12-21(3)13-9-14-22(4)15-10-17-28(7)18-16-25-24(6)26(29)19-23(5)27(25)30-28/h11,13,15,19,29H,8-10,12,14,16-18H2,1-7H3/b21-13+,22-15+/t28-/m1/s1
FGYKUFVNYVMTAM-WAZJVIJMSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?