Documenti fondamentali
44916-U
Supelco
ASTM® D6584 Standard Solution 4
in pyridine (varied), analytical standard
Sinonimo/i:
Biodiesel impurity
About This Item
Numero CE:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
agenzia
ASTM® D6584
Confezionamento
pkg of 1 mL
Concentrazione
in pyridine (varied)
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
petroleum
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Note legali
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Analita
Descrizione
    1,3-Diolein 350 μg/mL
    Glycerol 35 μg/mL
    Monoolein 750 μg/mL
    Glyceryl trioleate 350 μg/mL
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)