CRM44893
ASTM® D6584 Monoolein solution
certified reference material, 5000 μg/mL in pyridine
Sinonimo/i:
Monoolein solution
Scegli un formato
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
agenzia
ASTM® D6584
Nome Commerciale
TraceCERT®
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
ampule of 3 mL
Concentrazione
5000 μg/mL in pyridine
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
petroleum
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O(CC(O)CO)C(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C21H40O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(24)25-19-20(23)18-22/h9-10,20,22-23H,2-8,11-19H2,1H3/b10-9-
RZRNAYUHWVFMIP-KTKRTIGZSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
62.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
17.0 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)