442784
Squalane
analytical standard
Sinonimo/i:
2,6,10,15,19,23-Hexamethyltetracosane, Cosbiol, Perhydrosqualene, Robane
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
ampule of 1000 mg
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.452 (lit.)
P. eboll.
176 °C/0.05 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−38 °C (lit.)
Densità
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
environmental
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C
InChI
1S/C30H62/c1-25(2)15-11-19-29(7)23-13-21-27(5)17-9-10-18-28(6)22-14-24-30(8)20-12-16-26(3)4/h25-30H,9-24H2,1-8H3
PRAKJMSDJKAYCZ-UHFFFAOYSA-N
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
424.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
218 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?