Merck
41719
(3S)-2,3-Oxidosqualene
≥97.5% (HPLC)
Sinonimo/i:
(S)-2,3-Epoxy-2,3-dihydrosqualene, (S)-22,23-Epoxy-2,6,10,15,19,23-hexamethyl-2,6,10,14,18-tetracosapentaene, (S)-Squalene 2,3-epoxide, (S)-Squalene 2,3-oxide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C30H50O
Numero CAS:
Peso molecolare:
426.72
NACRES:
NA.28
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Assay:
≥97.5% (HPLC)
Form:
liquid
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥97.5% (HPLC)
form
liquid
optical purity
enantiomeric excess: ≥90.0%
suitability
conforms to structure for Proton NMR spectrum
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1(C)O[C@H]1CC/C(C)=C/CC/C(C)=C/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CCC=C(C)C
InChI
1S/C30H50O/c1-24(2)14-11-17-27(5)20-12-18-25(3)15-9-10-16-26(4)19-13-21-28(6)22-23-29-30(7,8)31-29/h14-16,20-21,29H,9-13,17-19,22-23H2,1-8H3/b25-15+,26-16+,27-20+,28-21+/t29-/m0/s1
InChI key
QYIMSPSDBYKPPY-RSKUXYSASA-N
Application
  • Schizophrenic behavior of 2,3-Oxidosqualene Sterol Cyclase from pig liver towards 2,3-oxidosqualene analogues. Alain Krief and colleagues discuss the variable catalytic behaviors of oxidosqualene cyclase when interacting with different oxidosqualene analogues, suggesting implications for sterol production efficiency and specificity (Krief et al., 2021).
Biochem/physiol Actions
(S)-2,3-Epoxysqualene is an intermediate of many metabolic pathways such as the steroid biosynthesis, sesquiterpenoid and triterpenoid biosynthesis, biosynthesis of plant secondary metabolites, biosynthesis of terpenoids and steroids, biosynthesis of plant hormones, biosynthesis of secondary metabolites, and biosynthesis of antibiotics.
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)