Documenti fondamentali
1619505
USP
Squalane
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2,6,10,15,19,23-Hexamethyltetracosane, Cosbiol, Perhydrosqualene, Robane
Scegli un formato
500 MG
CHF 425.00
CHF 425.00
Spedizione prevista il16 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 425.00
About This Item
Formula condensata:
[(CH3)2CH(CH2)3CH(CH3)(CH2)3CH(CH3)CH2CH2-]2
Numero CAS:
Peso molecolare:
422.81
Beilstein:
776019
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
CHF 425.00
Spedizione prevista il16 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
squalane
Produttore/marchio commerciale
USP
Indice di rifrazione
n20/D 1.452 (lit.)
P. ebollizione
176 °C/0.05 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−38 °C (lit.)
Densità
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C
InChI
1S/C30H62/c1-25(2)15-11-19-29(7)23-13-21-27(5)17-9-10-18-28(6)22-14-24-30(8)20-12-16-26(3)4/h25-30H,9-24H2,1-8H3
PRAKJMSDJKAYCZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Squalane USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Risultati analitici
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Altre note
Sales restrictions may apply.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
424.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
218 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
(±)-α-tocoferolo Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1031
(±)-α-tocoferolo