442519
Chlorodibromoacetic acid
analytical standard
Sinonimo/i:
Dibromochloroacetic acid, Chlorodibromoacetic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
ampule of 100 mg
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
99-102 °C (lit.)
applicazioni
environmental
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
OC(=O)C(Cl)(Br)Br
InChI
1S/C2HBr2ClO2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
UCZDDMGNCJJAHK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Sigma-Aldrich offers chlorodibromoacetic acid for a variety of applications that include, but are not limited to, environmental, food and beverage, forensics, petrochemical and pharmaceutical analysis.
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?