Documenti fondamentali
27380-U
Supelco
Septa, tan PTFE/silicone
tan PTFE/silicone, diam. × thickness 16 mm × 0.060 in., for use with 15 mL vial, pkg of 100 ea
Sinonimo/i:
PK100 16MM PTFE/SILICONE SEPTA, .060IN THICK
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
tan PTFE/silicone
Confezionamento
pkg of 100 ea
Parametri
250 °C temp. limit
D.E.
16 mm
diam. × spessore
16 mm × 0.060 in.
Compatibilità
for use with 15 mL vial
for use with screw cap, 18-400
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)