Documenti fondamentali
27123-U
Supelco
Vials, screw top with phenolic open-top cap, pre-assembled
volume 2 mL, clear glass vial (standard opening - 4.6 mm), O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 4.6 mm, PTFE/red rubber septum
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiali
PTFE/red rubber septum
black phenolic cap (open-top)
clear glass vial (standard opening - 4.6 mm)
Caratteristiche
closure type black phenolic hole cap
closure type screw top vial
Confezionamento
pkg of 100 ea
D.E. × alt. × D.I.
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
Volume
2 mL
Raccordi
thread for 8-425
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)