27053
Screw cap (open-top), polypropylene
black polypropylene cap, thread for 13-425, for use with 4 mL vial with 13-425 thread, pkg of 100 ea
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
black polypropylene cap
Caratteristiche
autoclavable
closure type black polypropylene hole cap
Confezionamento
pkg of 100 ea
Parametri
135 °C temp. limit
diam. × alt.
16 mm × 9.5 mm
Diam. fori
9 mm
Raccordi
thread for 13-425
Compatibilità
for use with 4 mL vial with 13-425 thread
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)