Documenti fondamentali
27146
Supelco
Cap liner, PTFE
white PTFE, diam. × thickness 13 mm × 0.010 in., for use with 4 mL vial, pkg of 100 ea
Scegli un formato
100 EA
CHF 25.90
CHF 25.90
Disponibile per la spedizione il02 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 EA
CHF 25.90
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
CHF 25.90
Disponibile per la spedizione il02 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Materiali
PTFE liner
white PTFE
Descrizione
Oversized for better sealing ability.
Confezionamento
pkg of 100 ea
diam. × spessore
13 mm × 0.010 in.
Compatibilità
for use with 4 mL vial
for use with screw cap, 13-425
Applicazioni
Cap liner, PTFE may be used for Erlenmeyer flasks for COD determination.[1]
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
A Modified sealed oven-UV method of COD determination.
CHEN, JUNMING, TENGCHANG PAN, and CHINWANG HUANG
Eisei-kagaku, 40.4, 338-343 (1994)