Documenti fondamentali
26262
SGE Gas Tight Syringe, Removable Needle
25R-GT, volume 25 μL, needle size 25 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.50 mm
Sinonimo/i:
SYRINGE SGE 25UL RN GASTIGHT®, PT#2, 25GA
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
Misura ago
25 ga
Caratteristiche
removable needle
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
SGE 003250
Lungh. × D.E. ago
50 mm × 0.50 mm
Volume
25 μL
Note legali
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Ricambio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Continuous flow 2H/1H and 18O/16O analysis of water samples with dual inlet precision.
Gehre, M., et al.
Rapid Communications in Mass Spectrometry, 18.22, 2650-2660 (2004)
Don P. Wolf
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 192 -192 (2012)