Documenti fondamentali
Z291668
Supelco
Screw cap (open-top), polypropylene
black polypropylene, open-top, 8-425 thread, pkg of 100 ea
Scegli un formato
100 EA
CHF 21.00
CHF 21.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 EA
CHF 21.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
CHF 21.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Materiali
black polypropylene
agenzia
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
suitable for EPA 8327
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for GB 31604.35-2016
suitable for GB 5009.253-2016
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
Conformità normativa
suitable for FDA C-010.02
Caratteristiche
autoclavable
closure type black polypropylene hole cap
Confezionamento
pkg of 100 ea
Parametri
135 °C temp. limit
Raccordi
8-425 thread
applicazioni
PFAS testing
Descrizione generale
These hole caps do not come with septa.
Note legali
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)