Documenti fondamentali
24701
Supelco
Insert for 2 mL standard opening vial, 4.6 mm I.D.
volume 0.25 mL, clear glass (shell style), O.D. × H 5 mm × 31 mm, pkg of 200 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41121806
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
clear glass (shell style)
Confezionamento
pkg of 200 ea
D.E. × alt.
5 mm × 31 mm
Volume
0.25 mL
Compatibilità
for use with 12 × 32mm vials with 4.6mm I.D.
Descrizione generale
Vial inserts allow the use of smaller sample volumes with standard autosampler vials. Inserts are generally chosen based on the inner diameter of the vial neck. Standard opening vials (4.6 mm ID) require a 5 mm OD insert.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)