Documenti fondamentali
24634
Supelco
Sacchetto in Tedlar® per campionamento di gas
maximum volume 10 L, Push/Pull Lock Valve (PLV) (Push Lock Valve (PLV))
Sinonimo/i:
Tedlar® Gas Sampling Bag
About This Item
Codice UNSPSC:
41104008
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
Tedlar® PVDF film
agenzia
suitable for ASTM® D5504 (Sulfur Compounds in Natural Gas and Fuels by GC)
suitable for EPA 18 (Gaseous Organic Compounds; VOCs by GC)
suitable for EPA 40,TO-3,TO-15 (Volatile Organic Compounds (VOCs))
suitable for EPA TO-12 (Non-Methane Organic Compounds (NMOC))
suitable for EPA TO-14A (Volatile Organic Compounds (VOCs) by GC/MS)
suitable for NIOSH 3704 (Perchloroethylene)
Descrizione
septum type: yes; Thermogreen® LB-2
Confezionamento
pkg of 10 bags
tecniche
whole air sampling: suitable
Largh. × lungh.
12 in. × 19 in.
Volume massimo
10 L
applicazioni
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Compatibilità
for use with Calibration mixes - gas phase standards/gas mixtures
Descrizione generale
Il Tedlar è raccomandato da diversi metodi EPA USA per il campionamento di VOC e composti dello zolfo. Il nostro Tedlar è una pellicola spessa 50 µm di qualità superiore perché inerte e impermeabile e protegge l′integrità del campione con buoni valori di recupero. La nostra valvola (PLV) di chiusura a pressione e il processo di saldatura a caldo dei bordi assicurano che i nostri campionatori siano robusti, a tenuta stagna e virtualmente privi di perdite anche nelle condizioni più gravose di campionamento e spedizione.
Tedlar bags are suitable to store and transport the gas samples under analysis. It is made up of polyvinyl fluoride film.[1]
Applicazioni
Tedlar bags (10L) may be suitable to collect the agricultural odorants, in order to measure the sorption behaviour for the major odorants, using gas chromatography-mass spectrometry-olfactometry (GC-MS-O).[2]
Note legali
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Tedlar is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Thermogreen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Steven L Trabue et al.
Journal of environmental quality, 35(5), 1668-1677 (2006-08-11)
Odor regulations typically specify the use of dynamic dilution olfactometery (DDO) as a method to quantify odor emissions, and Tedlar bags are the preferred holding container for grab samples. This study was conducted to determine if Tedlar bags affect the
Marco M L Steeghs et al.
Physiological measurement, 28(1), 73-84 (2006-12-08)
Tedlar bags are tested for their suitability for breath sampling for medical diagnostic purposes. Proton-transfer reaction-mass spectrometry was used to monitor the changes in composition of various mixtures contained in custom-made black-layered Tedlar bags. Characteristic ions at m/z 88 and