30276-U
Tedlar® SCV Gas Sampling Bag
10L w/ Thermogreen® LB-2 Septa
Sinonimo/i:
Tedlar® Gas Sampling Bag
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Sacchetto in Tedlar® per campionamento di gas,
Materiali
Tedlar® PVDF film
Livello qualitativo
agenzia
suitable for ASTM® D5504 (Sulfur Compounds in Natural Gas and Fuels by GC)
suitable for EPA 18 (Gaseous Organic Compounds; VOCs by GC)
suitable for EPA 40,TO-3,TO-15 (Volatile Organic Compounds (VOCs))
suitable for EPA TO-12 (Non-Methane Organic Compounds (NMOC))
suitable for EPA TO-14A (Volatile Organic Compounds (VOCs) by GC/MS)
suitable for NIOSH 3704 (Perchloroethylene)
Descrizione
Screw Cap Valve (SCV)
septum type: yes; Thermogreen® LB-2
Confezionamento
pkg of 10 bags
tecniche
whole air sampling: suitable
Volume max. × largh. × lungh.
10 L × 12 in. × 21 in.
applicazioni
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Compatibilità
for use with Calibration mixes - gas phase standards/gas mixtures
Note legali
Dispositivo per il campionamento dell'aria
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)