Documenti fondamentali
24655
Supelco
Busta da 5 L in Tedlar® con valvola PLV per campionamento gas con setti Thermogreen® LB-2
Sinonimo/i:
Sacchetto in Tedlar® per campionamento di gas
About This Item
Codice UNSPSC:
41104008
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
Tedlar® PVDF film
agenzia
suitable for ASTM® D5504 (Sulfur Compounds in Natural Gas and Fuels by GC)
suitable for EPA 18 (Gaseous Organic Compounds; VOCs by GC)
suitable for EPA 40,TO-3,TO-15 (Volatile Organic Compounds (VOCs))
suitable for EPA TO-12 (Non-Methane Organic Compounds (NMOC))
suitable for EPA TO-14A (Volatile Organic Compounds (VOCs) by GC/MS)
suitable for NIOSH 3704 (Perchloroethylene)
Descrizione
Push/Pull Lock Valve (PLV) (Push Lock Valve (PLV))
septum type: yes; Thermogreen® LB-2
Confezionamento
pkg of 10 bags
tecniche
whole air sampling: suitable
Largh. × lungh.
12 in. × 14 in.
Volume massimo
5 L
applicazioni
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Compatibilità
for use with Calibration mixes - gas phase standards/gas mixtures
Descrizione generale
Il Tedlar è raccomandato da diversi metodi EPA USA per il campionamento di VOC e composti dello zolfo. Il nostro Tedlar è una pellicola spessa 50 µm di qualità superiore perché inerte e impermeabile e protegge l′integrità del campione con buoni valori di recupero. La nostra valvola (PLV) di chiusura a pressione e il processo di saldatura a caldo dei bordi assicurano che i nostri campionatori siano robusti, a tenuta stagna e virtualmente privi di perdite anche nelle condizioni più gravose di campionamento e spedizione.
Le buste in Tedlar sono adatte alla conservazione e al trasporto dei campioni di gas sottoposti ad analisi. Sono prodotte con una pellicola di fluoruro di polivinile.[1]
Applicazioni
Le buste in Tedlar (5 L) possono essere utilizzate per osservare l′abilità del carbone di bambù di rimuovere i gas nocivi.[2]
Note legali
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Tedlar is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Thermogreen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Science of bamboo charcoal: study on carbonizing temperature of bamboo charcoal and removal capability of harmful gases.
Asada, Takashi, et al.
Journal of Health Science, 48, 473-479 (2002)
Marco M L Steeghs et al.
Physiological measurement, 28(1), 73-84 (2006-12-08)
Tedlar bags are tested for their suitability for breath sampling for medical diagnostic purposes. Proton-transfer reaction-mass spectrometry was used to monitor the changes in composition of various mixtures contained in custom-made black-layered Tedlar bags. Characteristic ions at m/z 88 and