21533
SGE Gas Tight Syringes, Luer Lock
100MR-LL-GT, volume 100 mL, needle size (not included)
Sinonimo/i:
SYRINGE SGE 100MR-LL-GT, 100ML
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
glass syringe
Misura ago
(not included)
Caratteristiche
needle type Luer lock
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
SGE 009760
Volume
100 mL
Categorie correlate
Applicazioni
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)