13063-U
Metal Packed GC Column (General Configuration)
phase none, matrix 80/100 Porapak N support, L × O.D. × I.D. 6.0 ft (1.8 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
stainless steel column
stainless steel fittings
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Agilent
Parametri
0-190 °C temperature (isothermal or programmed)
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Lungh. × D.E. × D.I.
6.0 ft (1.8 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
Matrice
80/100 Porapak N support
Gruppo funzionale matrice
none phase
Tipo di colonna
packed GC
Compatibilità
for use with General Configuration
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)