20350
ORBO™ 49P (OVS) Supelpak™-20 sottoposto a speciale trattamento Amberlite™ XAD®-2 (20/40), 270/140 mg
RC,GFF,F,F (specially cleaned) separators, O.D. × L 13-8 mm × 75 mm , OSHA Versatile Sampler (OVS) Tube, pkg of 10 ea
Sinonimo/i:
Provetta ORBO™ Supelpak™ serie 20
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
RC,GFF,F,F (specially cleaned) separators
agenzia
NIOSH 5601
OSHA 62,63,67,70,74
Nome Commerciale
Amberlite™
ORBO™
Composizione
Bed A, 270 mg
Bed B, 140 mg
Confezionamento
pkg of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
ORBO™ 49P
tecniche
active air sampling: suitable
D.E. × lungh.
13-8 mm × 75 mm , OSHA Versatile Sampler (OVS) Tube
Matrice
XAD-2 (specially cleaned)
Dimensione particelle
20-40 mesh
applicazioni
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Descrizione generale
Note legali
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Chromatograms
suitable for GC, application for air monitoringActive Filters