02390
1,2-Ethanedithiol
≥98.0% (GC)
Sinonimo/i:
1,2-Dimercaptoethane, Dithioglycol, Ethylene mercaptan
Prodotti consigliati
Densità del vapore
>1 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
4.8 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.558 (lit.)
n20/D 1.558
P. ebollizione
144-146 °C (lit.)
Punto di fusione
−41 °C (lit.)
Densità
1.123 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
thiol
Stringa SMILE
SCCS
InChI
1S/C2H6S2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
VYMPLPIFKRHAAC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- 1,3-Dithiolanes by reacting with aldehydes or ketones.
- Dithiazepan-3-yl-alkanoic acids by cyclocondensation reaction with amino acids and formaldehyde.
- EDT can also be used as a scavenger in solid phase peptide synthesis for the efficient deprotection of the peptide resin.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
111.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
44 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?