Documenti fondamentali
20267-U
Supelco
cartuccia ORBO 32 piccola, con carbone attivo da cocco, (20/40), 100/50 mg
W,F,F separators, O.D. × L 6 mm × 75 mm, pkg of 50 ea
Sinonimo/i:
Cartucce di carbone attivo da gusci di noce di cocco
About This Item
Codice UNSPSC:
12190000
NACRES:
NB.24
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
W,F,F separators
agenzia
ASTM® D3686
NIOSH 1000,1001,1002,1003,1004,1005,1006,1008,1010,1011,1012,1014,1015,1016,1017,1018,1020,1022,1300
NIOSH 1301,1302,1400,1401,1402,1403,1404,1450,1451,1452,1454,1457,1458,1459,1500,1501,1550,1551,1552
NIOSH 1600,1602,1603,1604,1608,1609,1610,1611,1612,1613,1616,1617,1618,1619,1620,6001
OSHA 2,3,5,7,8,9,11,12,14,37,48,66,79,83,99,101,111,1002
Nome Commerciale
ORBO
Composizione
Bed A, 100 mg
Bed B, 50 mg
Confezionamento
pkg of 50 ea
Produttore/marchio commerciale
ORBO 32 Small
tecniche
active air sampling: suitable
D.E. × lungh.
6 mm × 75 mm
Matrice
activated coconut charcoal
activated coconut charcoal
Dimensione particelle
20-40 mesh
applicazioni
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Compatibilità
mode of use Solvent desorption
technique used for Air monitoring
Descrizione generale
Le cartucce ORBO sono in vetro e hanno le estremità sigillate. La maggior parte di esse è a doppio strato con uno strato di adsorbente più grande seguito da uno strato di riserva più piccolo in grado di catturare eventuali porzioni del campione sfuggite. Gli strati contengono dei separatori, in genere di lana di vetro o schiuma, che li tengono in posizione.
Applicazioni
Le cartucce ORBO 32 piccole, con carbone attivo da noce di cocco, (20/40), 100/50 mg, sono state usate per l′analisi dei BTEX in campioni d′aria mediante gas cromatografia (GC) con rilevamento a fibre ottiche.[1]
Note legali
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Lurdes I B Silva et al.
Analytical sciences : the international journal of the Japan Society for Analytical Chemistry, 24(8), 963-966 (2008-08-12)
An analytical method, based on separation with gas chromatography (GC) and detection with optical fiber (OF), was used for the separation, detection and quantification of benzene, toluene, ethylbenzene, p-xylene, m-xylene and o-xylene. The use of OF as a detector is
Contenuto correlato
Air monitoring is used to measure the level of air pollutants in environmental, industrial, or indoor settings to assess the air quality per standards established by health and regulatory agencies.
Con il campionamento e il monitoraggio dell'aria si misura il livello degli inquinanti aerodispersi nell’ambiente, nelle aree industriali e negli interni per valutare la qualità dell'aria sulla base degli standard stabiliti dalle agenzie sanitarie e di regolamentazione.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf