Documenti fondamentali
13686-U
Supelco
Amberlite MB20 Ion Exchange Resin
mixed bed, >50 mesh, bottle of 100 g
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
23151817
NACRES:
SB.52
Nome del prodotto
AmberLite MB20 H/OH Mixed Bed Ion Exchange Resin hydrogen and hydroxide form, bottle of 100 g
Stato
beads
Livello qualitativo
Confezionamento
bottle of 100 g
Parametri
60 °C max. temp.
Umidità
46-51% (cation exchanger)
60-72% (anion exchanger)
tecniche
LPLC: suitable
Matrice
styrene-divinylbenzene (gel)
Dimensione particelle
560-660 μm (anion form)
710-810 μm (cation form)
pH di lavoro
0-14
Capacità
1.0 meq/mL by wetted bed volume(anion)
1.9 meq/mL by wetted bed volume
Tecnica di separazione
mixed mode
Applicazioni
Mixed bed ion exchange resin specially processed resin for condensate polishing; best for in-process and column demineralization.
Note legali
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Functional diversity indices reveal the impacts of land use intensification on plant community assembly.
Pakeman, Robin J.
Journal of Ecology, 99, 1143-1151 (2011)
Contrasting effects of substrate and fertilizer nitrogen on the early stages of litter decomposition.
Hobbie, Sarah E.
Ecosystems, 8, 644-656 (2005)